Learn More
Clorhidrato de tiamina (vitamina B1) 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30460827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460827 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30460827 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0049.0001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Clorhidrato de tiamina (vitamina B1) 1,0 mg/ml en metanol (como base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiamine Hydrochloride
CAS 67-03-8
Nombres de analitos o componentes Thiamine Hydrochloride
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C12 H17 N4 O S . Cl . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Thiamine Hydrochloride, Vitamin B1, Thiamine monohydrochloride, 3-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride monohydrochloride, Aneurine hydrochloride, Apate drops, Beatine, Bedome, Begiolan, Benerva, Bequin, Berin, Betabion, Betalin S, Betaxin, Bethiazine, Beuion, Bevitine, Bewon, Biamine, Biuno, Bivatin, Bivita, Clotiamina, Eskapen, Eskaphen, Lixa-Beta, Metabolin, Slowten, THD, Thiadoxine, Thiamin chloride, Thiamin dichloride, Thiamin hydrochloride, Thiaminal, Thiamine chloride, Thiamine chloride hydrochloride, Thiamine dichloride, Thiamine hydrochloride, Thiaminium chloride, Thiaminium chloride hydrochloride, Thiamol, Thiavit, Tiamidon, Tiaminal, Trophite, Vetalin S, Vinothiam, Vitamin B1 hydrochloride, Vitaneuron, 3-(4-Amino-2-methylpyrimidyl-5-methyl)-4-methyl-5,beta-hydroxyethylthiazolium chloride hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1 S/C12H17N4OS0.2 ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17 H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1 H/q+1;;/p-1
SMILES Cl.[Cl-].Cc1ncc(C[n+]2 csc(CCO)c2C)c(N)n1
Nombre IUPAC 2-[3-[(4-amino-2-metilpirimidina-5-il)metil]-4-metil-1,3-tiazol-3-io-5-il]etanol;cloruro;clorhidrato
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Medicina legal
Peso molecular (g/mol) 337.27
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 336,0578 g/mol