Learn More
Thiamine Hydrochloride, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Código de producto. 15598254 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Poly Pail
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15598254 2.5 kg Poly Pail 2.50 Kg
15588254 100 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15598254 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 411006
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 67-03-8
Fórmula molecular C12H18Cl2N4OS
Peso molecular (g/mol) 337.263
Clave InChI DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo thiamine hydrochloride, vitamin b1 hydrochloride, thiamine hcl, aneurine hydrochloride, berin, thiamine chloride hydrochloride, trophite, thiamin chloride, thiamine dichloride, thiaminium chloride
PubChem CID 6202
ChEBI CHEBI:49105
Nombre IUPAC 2-[3-[(4-amino-2-metilpirimidina-5-il)metil]-4-metil-1,3-tiazol-3-io-5-il]etanol;cloruro;clorhidrato
SMILES CC1=C(SC=[N+]1CC2=CN=C(N=C2N)C)CCO.Cl.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiamine Hydrochloride
Envase Poly Pail
Cantidad 2.5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.27
Grado FCC/USP