Descripción
El clorhidrato de tiamina se utiliza como aditivo alimentario para añadir un sabor a caldo o carne a las salsas o sopas. También se utiliza como complemento alimenticio. Se utiliza en la determinación fluorométrica del mercurio.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thiamine Hydrochloride |
| Nombre de nota | Suplemento alimentario |
| Cantidad | 1 kg |
| Beilstein | 3851771 |
| Nombre IUPAC | Nitrato de 3-[(4-amino-2-metilpirimidin-5-il)metil]-5-(2-hidroxietil)-4-metil-3H-1 λ4,3-tiazol-1-ilio |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 337.3 |
| Forma física | Polvo |