Learn More
Clorhidrato de tiamina, polvo, MP Biomedicals
Código de producto. 11453421 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11453421 25 g
11463421 100 g
11473421 250 g
11483421 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11453421 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210302825
La tiamina (vitamina B1) es una de las vitaminas esenciales y es necesaria para el metabolismo de los carbohidratos.
El clorhidrato de tiamina se utiliza como aditivo alimentario para añadir un sabor a caldo o carne a las salsas o sopas. También se utiliza como complemento alimenticio. Se utiliza en la determinación fluorométrica del mercurio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-03-8
Fórmula molecular C12H17ClN4OS·HCl
Peso molecular (g/mol) 337.263
Número MDL MFCD00012780
Sinónimo Aneurine hydrochloride, Vitamin B1 hydrochloride, Vitamin B1 HCl, vitamin b1 mononitrate, aneurine mononitrate, aneurine nitrate, betabion mononitrate, thiamine nitrate salt, vitamin b sub 1 nitrate, thiamine mononitrate usp
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiamine Hydrochloride
Nombre de nota Food Supplement
Cantidad 25 g
Beilstein 3851771
Nombre IUPAC 3-[(4-amino-2-metilpirimidin-5-il)metil]-5-(2-hidroxietil)-4-
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.3
Forma física Powder