Learn More
Thiamine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16449126
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16449126 100 mg 100 miligramos
16412549 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16449126 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0680
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Thiamine hydrochloride (Thiamine chloride hydrochloride) is an essential micronutrient needed as a cofactor for many central metabolic enzymes.
Thiamine hydrochloride (Thiamine chloride hydrochloride) is an essential micronutrient needed as a cofactor for many central metabolic enzymes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiamine hydrochloride
CAS 67-03-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H18Cl2N4OS
Cantidad 100 mg
Sinónimo Thiamine chloride hydrochlorideVitamin B1 hydrochloride
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (296.50 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6.67 mg/mL (19.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(CCO)SC=[N+]1CC2=CN=C(C)N=C2N.[Cl-].Cl
Peso molecular (g/mol) 337.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.27
Porcentaje de pureza 99.7%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration