Learn More
Clorhidrato de tiamina (cristalino), MP Biomedicals
Código de producto. 11472041 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Código de producto. Cantidad
11472041 250 g
1 options
Código de producto. 11472041 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219474983
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Reactivo de cultivo celular utilizado en la determinación fluorométrica de mercurio.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiamine Hydrochloride
CAS 67-03-8
Fórmula molecular C12H18Cl2N4OS
Cantidad 250 g
Sinónimo thiamine hydrochloride, vitamin b1 hydrochloride, thiamine hcl, aneurine hydrochloride, berin, thiamine chloride hydrochloride, trophite, thiamin chloride, thiamine dichloride, thiaminium chloride
Clave InChI DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=C(SC=[N+]1CC2=CN=C(N=C2N)C)CCO.Cl.[Cl-]
Nombre IUPAC 2-[3-[(4-amino-2-metilpirimidina-5-il)metil]-4-metil-1,3-tiazol-3-io-5-il]etanol;cloruro;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 337.263
PubChem CID 6202
ChEBI CHEBI:49105
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.3
Forma física cristalino/a/s