Learn More
Clorhidrato de tiamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483930
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11483930 100 g 100 g
11464127 250 g 250 g
11454127 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11483930 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19560.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.52€
    64.65€ / 100 g
    Ahorro 12.87€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 67-03-8 | C12H18Cl2N4OS | 337.263 g/mol
Thiamine hydrochloride plays an important role as a nutrient for carbohydrate metabolism and in nerve function. It finds application as a food-additive to add a brothy/meaty flavor to gravies or soups. It is involved in the preparation of 3-(4-amino-2-methyl-pyrimidin-5-ylmethyl)-5-(2-hydroxy-ethyl)-4-methyl-thiazolium chloride. In addition, it finds use in amino acid synthesis in cultured cells, which is present in many classical and serum-free formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de tiamina desempeña un papel importante como nutriente para el metabolismo de los carbohidratos y en la función nerviosa. Se aplica como aditivo alimentario para añadir un sabor similar al de la carne o caldo de carne a las sopas o a las salsas. Se usa para preparar cloruro de 3-(4-amino-2-metil-pirimidina-5-ilmetil)-5-(2-hidroxi-etil)-4-metil-tiazolio. También se usa en la síntesis de aminoácidos en células cultivadas, que está presente en muchas formulaciones clásicas y sin suero.
Solubilidad
Soluble en agua, glicerol, etanol, dimetilsulfóxido y metanol. No soluble en benceno, hexano, cloroformo y éter.
Notas
Sensible a la luz e higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-03-8
Fórmula molecular C12H18Cl2N4OS
Peso molecular (g/mol) 337.263
Número MDL MFCD00012780
Clave InChI DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo thiamine hydrochloride, vitamin b1 hydrochloride, thiamine hcl, aneurine hydrochloride, berin, thiamine chloride hydrochloride, trophite, thiamin chloride, thiamine dichloride, thiaminium chloride
PubChem CID 6202
ChEBI CHEBI:49105
Nombre IUPAC 2-[3-[(4-amino-2-metilpirimidina-5-il)metil]-4-metil-1,3-tiazol-3-io-5-il]etanol;cloruro;clorhidrato
SMILES CC1=C(SC=[N+]1CC2=CN=C(N=C2N)C)CCO.Cl.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiamine hydrochloride
Punto de fusión ∼250°C (decomposition)
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco), puede contener hasta un 5 % de agua
Cantidad 100 g
Beilstein 3851771
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Índice Merck 14,9295
Información de solubilidad Soluble in water,glycerol,ethanol,dimethyl sulfoxide and methanol. Insoluble in benzene,hexane,chloroform and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.28
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Thiamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiamine hydrochloride