Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de tiamina, 98,5-101,5 %
Código de producto. 10697492 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10697492 100 g Frasco de vidrio 100 g
10477540 10 g Frasco de vidrio 10 g
10023953 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10697492 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 148991000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.00€
    123.65€ / 100 g
    Ahorro 20.35€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Clorhidrato de tiamina, 98,5-101,5 %, C12H17ClN4OS.HCl, número CAS-67-03-8, clorhidrato de aneurina, berina, cloruro de tiamina, clorhidrato de cloruro de tiamina, dicloruro de tiamina, hcl de tiamina, clorhidrato de tiamina, cloruro de tiaminio, trofita, clorhidrato de vitamina b1, 1 kg, de 98,5 a 101,5 %
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-03-8
Fórmula molecular C12H17ClN4OS·HCl
Peso molecular (g/mol) 337.26
Número MDL MFCD00012780
Clave InChI DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo thiamine hydrochloride, vitamin b1 hydrochloride, thiamine hcl, aneurine hydrochloride, berin, thiamine chloride hydrochloride, trophite, thiamin chloride, thiamine dichloride, thiaminium chloride
PubChem CID 6202
ChEBI CHEBI:49105
Nombre IUPAC 2-[3-[(4-amino-2-metilpirimidina-5-il)metil]-4-metil-1,3-tiazol-3-io-5-il]etanol;cloruro;clorhidrato
SMILES CC1=C(SC=[N+]1CC2=CN=C(N=C2N)C)CCO.Cl.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiamine hydrochloride
Nombre de nota 98.5-101.5%
Punto de fusión 250.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5 to 101.5%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 27, IV, 1766
Índice Merck 15, 9447
Información de solubilidad Solubility in water: 1 g/mL. Other solubilities: 1 g/18 mL glycerol - 1 g/100 mL 95% alcohol, 1 g/315 mL abs. alcohol, soluble in propylene glycol, practically insoluble in hexane, chloroform, insoluble in benzene, diethyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.26
Porcentaje de pureza 98.5-101.5%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Thiamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiamine hydrochloride