Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de tiamina, 98,5-101,5 %
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thiamine hydrochloride |
| Nombre de nota | 98.5-101.5% |
| Punto de fusión | 250.0°C |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5 to 101.5% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 1 kg |
| Beilstein | 27, IV, 1766 |
| Índice Merck | 15, 9447 |
| Mostrar más |