Learn More
Clorhidrato de tiamina, 100%, reactivo de cultivo celular, MP Biomedicals™
Código de producto. 11462041 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11462041 100 g
1 options
Código de producto. 11462041 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219474980
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Especificaciones
CAS 67-03-8
Fórmula molecular C12H18Cl2N4OS
Cantidad 100 g
Sinónimo thiamine hydrochloride, aneurine hydrochloride, thiamine hcl, vitamin b1 hydrochloride, thiamine dichloride, thiamine chloride hydrochloride, trophite, thiamin chloride, vitamin b1, thiaminium chloride
Clave InChI DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Peso molecular (g/mol) 337.26
PubChem CID 6202
ChEBI CHEBI:49105