Learn More
Hidrato de disulfuro de tiamina, TRC
Código de producto. 30454665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30454665 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30454665 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3441405G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiamine Disulfide Hydrate
CAS 1899166-52-9
Fórmula molecular C24H34N8O4S2.H2O
Cantidad 5 g
Sinónimo N,N'-[Dithiobis[2-(2-hydroxyethyl)-1-methyl-2,1-ethenediyl]]bis[N-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]formamide, Aktivin, Algoneurina, Alitia S, Aneurin Disulfide, Aneurine Disulfide, Apren S, Daiomin, Daisazin, Feidmin 5, Neolamin, SSB1, TDS, Thiamidin F, Thiamin Disulfide, Vitamin B1 Disulfide
Fórmula InChI InChI=1S/C24H34N8O4S2.H2O/c1-15(31(13-35)11-19-9-27-17(3)29-23(19)25)21(5-7-33)37-38-22(6-8-34)16(2)32(14-36)12-20-10-28-18(4)30-24(20)26;/h9-10,13-14,33-34H,5-8,11-12H2,1-4H3,(H2,25,27,29)(H2,26,28,30);1H2
SMILES O.CC(=C(CCO)SSC(=C(C)N(Cc1cnc(C)nc1N)C=O)CCO)N(Cc2cnc(C)nc2N)C=O
Nombre IUPAC N-[(4-amino-2-metil-pirimidin-5-il)metil]-N-[2-[[2-[(4-amino-2-metil-pirimidin-5-il)metil-formil-amino]-1-(2-hidroxietil)prop-1-enil]disulfanil]-4-hidroxi-1-metil-but-1-enil]formamida; hidrato
Peso molecular (g/mol) 580.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 580.225