Learn More
Clorhidrato de tiamina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thiamine-d3 Hydrochloride |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C12H15D3Cl2N4OS |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-[(4-Amino-2-(methyl-d3)-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-chloridethiazolium Hydrochloride, Aneurine-d3 Hydrochloride, Apate Drops-d3, Beatine-d3, Bedome-d3, Begiolan-d3, Eskapen-d3, Eskaphen-d3, Thiamin-d3 Dichloride, Vinothiam-d3, Vitamin B1-d3 Hydrochloride, Vitaneuron-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1/i2D3;; |
| SMILES | OCCC1=C(C)[N+](CC2=CN=C(C([2H])([2H])[2H])N=C2N)=CS1.[Cl-].Cl |
| Nombre IUPAC | 3-((4-amino-2-(metil-d3)pirimidin-5-il)metil)-5-(2-hidroxietil)-4-metiltiazol-3-io |
| Peso molecular (g/mol) | 340.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 339.08 |
| Mostrar más |