Learn More
Tiametarozam, TRC
Código de producto. 30138330
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138330 1 g 1 g
17989209 500 mg 500 miligramos
17917689 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138330 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3441801G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153719-23-4
Fórmula molecular C8 H10 Cl N5 O3 S
Peso molecular (g/mol) 291.71
Sinónimo 4H-1,3,5-Oxadiazin-4-imine, 3-[(2-chloro-5-thiazolyl)methyl]tetrahydro-5-methyl-N-nitro-, 3-[(2-Chloro-5-thiazolyl)methyl]tetrahydro-5-methyl-N-nitro-4H-1,3,5-oxadiazin-4-imine, A 97565N, A 9765N, Actara, Actara 25WG, Actara 2GR, Adage, Adage 5FS, CGA 293343, Centric, Cruiser, Cruiser 350FS, Cruiser 5FS, Cruiser 600FS, Cruiser A 9765, Diacloden, FS 350, FS 600, FS 600 (insecticide), Flagship, Meridian, Optigard, Platinum (insecticide), Platinum 240SC, Thiamethoxam, WS 70, WS 70 (insecticide), Xamox
Nombre IUPAC N-[3-[(2-cloro-1,3-tiozol-5-il)metil]-5-metil-1,3,5-oxadiazina-4-ilideno]nitramide
SMILES CN1COCN(Cc2cnc(Cl)s2)C1=N[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiamethoxam
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10ClN5O3S/c1-12-4-17-5-13(8(12)11-14(15)16)3-6-2-10-7(9)18-6/h2H,3-5H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.0193
Porcentaje de pureza >95%