Learn More
Tiametoxam, Thermo Scientific™
Código de producto. 17710579 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
17710579 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 17710579 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 470050010
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tiametoxam
CAS 153719-23-4
Sinónimo 3-(2-Cloro-5-tiazolilmetil)tetrahidro-5-metil-N-nitro-4 H-1,3,5-oxadiazina-4-imino
Cantidad 1 g
Punto de fusión De 137 °C a 143 °C
Condiciones de envío No hay requisitos especiales
Línea de productos Ciencias de la vida
Fórmula molecular C8 H10 Cl N5 O3 S
Forma física Polvo o cristales
Color De blanco a amarillo claro a beige claro
Pureza ≥97,5%