Learn More
Tiametoxam, Fluka™
Código de producto. 16212902 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16212902 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16212902
Marca: Honeywell-Fluka R1612100MG
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Patrón analítico y material de referencia
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
  • Asistencia técnica de expertos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiamethoxam
Envase Frasco de vidrio
CAS 153719-23-4
Color Beige
Punto de fusión 135°C to 140°C
Sinónimo 3-(2-Chloro-5-thiazolylmethyl)tetrahydro-5-methyl-N-nitro-4H-1,3,5-oxadiazin-4-imine
Industry Type Environmental Analysis
Peso molecular (g/mol) 291.7
Cantidad 100 mg
Grado Estándar analítico