Learn More
Tiametoxam-desmetil 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325502
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30325502 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30325502 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17453013AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiamethoxam-desmethyl
CAS 171103-04-1
Nombres de analitos o componentes Thiamethoxam-desmethyl
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H8 Cl N5 O3 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2H-1,3,5-Oxadiazin-4-amine, 3-[(2-chloro-5-thiazolyl)methyl]-3,6-dihydro-N-nitro-, 3-[(2-Chloro-5-thiazolyl)methyl]-3,6-dihydro-N-nitro-2H-1,3,5-oxadiazin-4-amine, CGA 330050, Desmethylthiamethoxam, N-Desmethylthiamethoxam
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8ClN5O3S/c8-6-9-1-5(17-6)2-12-4-16-3-10-7(12)11-13(14)15/h1H,2-4H2,(H,10,11)
SMILES [O-][N+](=O)NC1=NCOCN1Cc2cnc(Cl)s2
Nombre IUPAC N-[3-[(2-cloro-1,3-tiazol-5-il)metil]-2,6-dihidro-1,3,5-oxadiazin-4-il]nitramida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 277.6881
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.0036 g/mol