Learn More
Tiametoxam-d4, TRC
Código de producto. 30450989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30450989 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30450989 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3441822.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ThiamethoxamD4(oxadiazineD4)
CAS 1331642-98-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8 2H4 H6 Cl N5 O3 S
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo 4H-1,3,5-Oxadiazin-(2,2,6,6-D4)-4-imine','3-[(2-chloro-5-thiazolyl)methyl]tetrahydro-5-methyl-N-nitro-
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10ClN5O3S/c1-12-4-17-5-13(8(12)11-14(15)16)3-6-2-10-7(9)18-6/h2H,3-5H2,1H3/i4D2,5D2
SMILES [2H]C1([2H])OC([2H])([2H])N(Cc2cnc(Cl)s2)C(=N[N+](=O)[O-])N1C
Nombre IUPAC N-[3-[(2-cloro-1,3-tiazol-5-il)metil]-2,2,6,6-tetradeuterio-5-metil-1,3,5-oxadiazinan-4-ilideno]nitramida
Peso molecular (g/mol) 295.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.0444
Porcentaje de pureza >95