Learn More
Tiametoxam-d3, TRC
Código de producto. 30455036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30455036 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30455036 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT34418310MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Thiamethoxam-d3
CAS 1294048-82-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8 H7 D3 Cl N5 O3 S
Cantidad 10 mg
Sinónimo Thiamethoxam D3 (Methyl D3)
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10ClN5O3S/c1-12-4-17-5-13(8(12)11-14(15)16)3-6-2-10-7(9)18-6/h2H,3-5H2,1H3/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N1COCN(Cc2cnc(Cl)s2)C1=N[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC N-[3-[(2-cloro-1,3-tiazol-5-il)metil]-5-(trideuteriometil)-1,3,5-oxadiazinan-4-ilideno]nitramida
Peso molecular (g/mol) 294.7332
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.0381
Porcentaje de pureza >95
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.