Learn More
Tiametoxam-d3, TRC
Código de producto. 30451811
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30451811 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30451811 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3441831MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiamethoxam-d3
CAS 1294048-82-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8 H7 D3 Cl N5 O3 S
Cantidad 1 mg
Sinónimo Thiamethoxam D3 (Methyl D3)
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10ClN5O3S/c1-12-4-17-5-13(8(12)11-14(15)16)3-6-2-10-7(9)18-6/h2H,3-5H2,1H3/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N1COCN(Cc2cnc(Cl)s2)C1=N[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC N-[3-[(2-cloro-1,3-tiazol-5-il)metil]-5-(trideuteriometil)-1,3,5-oxadiazinan-4-ilideno]nitramida
Peso molecular (g/mol) 294.7332
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.0381
Porcentaje de pureza >95