Learn More
Tiametoxam 1000 μg/ml en tolueno, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316132
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30316132 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30316132 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17453000TO1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiamethoxam
CAS 153719-23-4
Nombres de analitos o componentes Thiamethoxam
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H10 Cl N5 O3 S
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 4H-1,3,5-Oxadiazin-4-imine, 3-[(2-chloro-5-thiazolyl)methyl]tetrahydro-5-methyl-N-nitro-, 3-[(2-Chloro-5-thiazolyl)methyl]tetrahydro-5-methyl-N-nitro-4H-1,3,5-oxadiazin-4-imine, A 97565N, A 9765N, Actara, Actara 25WG, Actara 2GR, Adage, Adage 5FS, CGA 293343, Centric, Cruiser, Cruiser 350FS, Cruiser 5FS, Cruiser 600FS, Cruiser A 9765, Diacloden, FS 350, FS 600, FS 600 (insecticide), Flagship, Meridian, Optigard, Platinum (insecticide), Platinum 240SC, Thiamethoxam, WS 70, WS 70 (insecticide), Xamox
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10ClN5O3S/c1-12-4-17-5-13(8(12)11-14(15)16)3-6-2-10-7(9)18-6/h2H,3-5H2,1H3
SMILES CN1COCN(Cc2cnc(Cl)s2)C1=N[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC N-[3-[(2-cloro-1,3-tiazol-5-il)metil]-5-metil-1,3,5-oxadiazinan-4-ilideno]nitramida
Solvent or Matrix Toluene
Peso molecular (g/mol) 291.71
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.0193 g/mol