Learn More
Thiamet G, MedChemExpress
Código de producto. 16473316
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16473316 25 mg 25 miligramos
16427977 5 mg 5 miligramos
16421467 50 mg 50 miligramos
16415258 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16473316 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12588
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Thiamet G is a potent and selective inhibitor of O-GlcNAcase (OGA), which acts to remove O-GlcNAc from modified proteins, with Ki of 20 nM for human OGA.
Thiamet G is a potent and selective inhibitor of O-GlcNAcase (OGA), which acts to remove O-GlcNAc from modified proteins, with Ki of 20 nM for human OGA.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiamet G
Forma física Powder
CAS 1009816-48-1
Color Blanco
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H16N2O4S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad H2O : ≥ 50 mg/mL (201.37 mM) ∣DMSO : ≥ 45 mg/mL (181.23 mM)
SMILES O[C@H]1[C@H](O)[C@@]2([H])N=C(NCC)S[C@@]2([H])O[C@@H]1CO
Peso molecular (g/mol) 248.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.3
Porcentaje de pureza 98.32%