Learn More
Tiamazol, Mikromol™
Descripción
Tiamazol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methimazol |
| CAS | 60-56-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Methimazol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C4 H6 N2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1-Methyl-2-(methylsulphanyl)-1H-imidazole, Thiamazole Imp. C (EP), 1H-Imidazole, 1-methyl-2-(methylthio)- (9CI), Imidazole, 1-methyl-2-(methylthio)- (8CI), 1-Methyl-2-(methylthio)imidazole, 2-Methylthio-3-methylimidazole, Methimazole USP Related Compound C, Methimazole USP RC C, Thiamazole, Methimazole, 1,3-Dihydro-1-methyl-2H-imidazole-2-thione, 1-Methylimidazole-2-thiol, 1-Methyl-2-mercaptoimidazole, Mercazolyl, 2H-Imidazole-2-thione, 1,3-dihydro-1-methyl-, 4-Imidazoline-2-thione, 1-methyl- (6CI,7CI), Imidazole-2-thiol, 1-methyl- (8CI), 1-Methyl-1,3-dihydroimidazole-2-thione, 1-Methyl-1H-imidazole-2-thiol, 1-Methyl-2-mercapto-1H-imidazole, 1-Methyl-4-imidazoline-2-thione, 1-Methylimidazole-2(3H)-thione, 1-Methylimidazole-2-thione, 2-Mercapto-1-methyl-1H-imidazole, 2-Mercapto-1-methylimidazole, 2-Mercapto-N-methylimidazole, Basolan, Danantizol, Favistan, Frentirox, MMI, Mercaptazole, Mercazole, Metazolo, Methimazol, Methylmercaptoimidazole, Metizol, Metothyrin, Metothyrine, Metotirin, N-Methyl-2-mercaptoimidazole, N-Methylimidazolethiol, NSC 38608, Strumazol, Tapazole, Thacapzol, Thiamazol, Thycapzol, Thymidazol, Thymidazole, Thyrozol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6N2S/c1-6-3-2-5-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,5,7) |
| SMILES | CN1C=CNC1=S |
| Nombre IUPAC | 3-metil-1H-imidazol-2-tiona |
| Mostrar más |