Learn More
Tiamazol, LoGiCal
Código de producto. 30458884
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458884 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458884 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0889.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-2-(methylsulfanyl)-1H-imidazole
CAS 14486-52-3
Nombres de analitos o componentes 1-Methyl-2-(methylsulfanyl)-1H-imidazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H8 N2 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-Methyl-2-(methylsulphanyl)-1H-imidazole, Thiamazole Imp. C (EP), 1H-Imidazole, 1-methyl-2-(methylthio)- (9CI), Imidazole, 1-methyl-2-(methylthio)- (8CI), 1-Methyl-2-(methylthio)imidazole, 2-Methylthio-3-methylimidazole, Methimazole USP Related Compound C, Methimazole USP RC C, Methimazole Related Compound C, Thiamazole Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8N2S/c1-7-4-3-6-5(7)8-2/h3-4H,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES CSc1nccn1C
Nombre IUPAC 1-metil-2-metilsulfanilimidazol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 128.2
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.0408 g/mol