Learn More
Tiamazol EP Impureza C (como hidrocloruro), Mikromol™
Descripción
Impureza C de tiamazol EP (como hidrocloruro)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-2-(methylsulphanyl)-1H-imidazole Hydrochloride |
| CAS | 858220-92-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-Methyl-2-(methylsulphanyl)-1H-imidazole Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C5 H8 N2 S . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Thiamazole Imp. C (EP), Methimazole USP Related Compound C, Methimazole USP RC C, 1-Methyl-2-(methylsulphanyl)-1H-imidazole Hydrochloride, Thiamazole Imp. C (EP) as Hydrochloride, Methimazole Related Compound C as Hydrochloride, Thiamazole Impurity C as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8N2S.ClH/c1-7-4-3-6-5(7)8-2;/h3-4H,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CSc1nccn1C |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 1-metil-2-metilsulfanilimidazol |
| Mostrar más |