Learn More
Thialdine, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thialdine |
| CAS | 638-17-5 |
| Fórmula molecular | C6H13NS2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (2α,4α,6α)-Dihydro-2,4,6-trimethyl-4H-1,3,5-dithiazine, 2,4,6-Trimethyldihydro-1,3,5-dithiazine, 2,4,6-Trimethylperhydro-1,3,5-dithiazine, 2,4,6-Trimethylperhydro-1,3-dithiazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NS2/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h4-7H,1-3H3/t4-,5+,6- |
| SMILES | C[C@@H]1N[C@H](C)S[C@H](C)S1 |
| Nombre IUPAC | (4R,6S)-2,4,6-trimetil-1,3,5-ditiazinano |
| Peso molecular (g/mol) | 163.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.0489 |