Learn More
Tiacloprida, TRC
Código de producto. 30133296
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133296 5 g 5 g
30041110 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133296 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3439005G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111988-49-9
Fórmula molecular C10 H9 Cl N4 S
Peso molecular (g/mol) 252.72
Sinónimo Cyanamide, N-[3-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-2-thiazolidinylidene]-, [N(Z)]- (ACI), [N(Z)]-N-[3-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-2-thiazolidinylidene]cyanamide (ACI), Cyanamide, [3-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-2-thiazolidinylidene]-, [N(Z)]- (9CI), Bariard, Biscaya, Calypso, Calypso (pesticide), Calypso 480SC, Calypso 4F, Calypso 70WG, Calypso Ultra, Sonido, Thiacloprid
Nombre IUPAC (Z)-[3-[(6-cloropiridina-3-il)metil]-1,3-tiazolidina-2-ilideno] cianamida
SMILES Clc1ccc(CN2CCS/C/2=N\C#N)cn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiacloprid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9ClN4S/c11-9-2-1-8(5-13-9)6-15-3-4-16-10(15)14-7-12/h1-2,5H,3-4,6H2/b14-10-
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.0236
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.