Learn More
Tiacloprid-amida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thiacloprid-amide |
| CAS | 676228-91-4 |
| Fórmula molecular | C10 H11 Cl N4 O S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Urea','[3-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-2-thiazolidinylidene]- (9CI), N-[3-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-2-thiazolidinylidene]urea, Thiacloprid-amide, M02 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11ClN4OS/c11-8-2-1-7(5-13-8)6-15-3-4-17-10(15)14-9(12)16/h1-2,5H,3-4,6H2,(H2,12,16)/b14-10- |
| SMILES | NC(=O)\N=C\1/SCCN1Cc2ccc(Cl)nc2 |
| Nombre IUPAC | (Z)-[3-[(6-cloropiridin-3-il)metil]-1,3-tiazolidin-2-ilideno]urea |
| Peso molecular (g/mol) | 270.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.0342 |