Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thiacloprid
Código de producto. 16584264 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16584264 250 mg 250 miligramos
16574264 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16584264 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 464392500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 111988-49-9 | C10H9ClN4S | 252.72 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111988-49-9
Fórmula molecular C10H9ClN4S
Peso molecular (g/mol) 252.72
Clave InChI HOKKPVIRMVDYPB-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC ({3-[(6-cloropiridin-3-il)metil]-1,3-tiazolidin-2-ilideno}amino)formonitrilo
SMILES ClC1=CC=C(CN2CCSC2=NC#N)C=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiacloprid
Punto de fusión 133.0°C to 136.0°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: insoluble in chloroform & methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.72
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Thiacloprid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiacloprid