Learn More
Thiabendazole, TRC
Código de producto. 30138227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138227 100 g 100 g
30138670 1 g 1 g
17922095 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138227 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT344150100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 148-79-8
Fórmula molecular C10 H7 N3 S
Peso molecular (g/mol) 201.25
Sinónimo 1H-Benzimidazole, 2-(4-thiazolyl)-, Benzimidazole, 2-(4-thiazolyl)- (6CI,8CI), 2-(4-Thiazolyl)-1H-benzimidazole, 2-(1,3-Thiazol-4-yl)-1H-1,3-benzodiazole, 2-(1,3-Thiazol-4-yl)-1H-benzimidazole, 2-(1,3-Thiazol-4-yl)benzimidazole, 2-(4-Thiazolyl)-1H-benzoimidazole, 2-(4-Thiazolyl)benzimidazole, 2-(4-Thiazoyl)benzimidazole, 2-(4-Triazolyl)benzimidazole, 2-(4'-Thiazolyl)benzimidazole, 2-(4'-Thiazoyl)benzimidazole, 4-(1H-Benzimidazol-2-yl)thiazole, 5-(4-Thiazolyl)benzimidazole, Amolden HS, Biogard TBH, Bovizole, Chemviron TK 100, Cropasal, Drawipas, Eprofil, Equizole, G 491, Hokkustar HP, Hokustar HP, Irgaguard F 3000, Lombristop, MK 360, MSD 18, Marukacide M 101, Mertect, Mertect 160, Mertect 340F, Mertect LSP, Metasol TK 100, Metasol TK 25, Metasol TK 25AD, Metasol TK 50AD, Mintesol, Mintezol, Minzolum, NSC 525040, NSC 90507, Nemapan, Neo-Sintol AF 75, Omnizole, Ormogal, Pitrizet, Polival, Sanaizol 100, Sanaizol TBZ-FL 25, Sistesan, Storite, Syntol M 100, TBZ, TBZ (fungicide), TBZ 6, TBZ 60W, TK 25AD, Tebuzate, Tecta, Tectab, Tecto, Tecto 10P, Tecto 40F, Tecto 60, Tecto B, Thiaben, Thiabendazol, Thiabendazole, Thiabendole, Thiabenzole, Thibendole, Thibenzol, Thibenzole, Thibenzole 200, Tiabenda, Tiabendazol, Tiabendazole, Tibimix 20, Top Form Wormer, Triasox
Nombre IUPAC 4-(1H-bencimidazol-2-yl)-1,3-tiazol
SMILES c1ccc2[nH]c(nc2c1)c3cscn3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiabendazole
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7N3S/c1-2-4-8-7(3-1)12-10(13-8)9-5-14-6-11-9/h1-6H,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.0361