Learn More
Thiabendazole, MedChemExpress
Código de producto. 16480848
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480848 5 g 5 g
16402119 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16480848 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0263
MedChemExpress Thiabendazole inhibites the mitochondrial helminth-specific enzyme, fumarate reductase, with anthelminthic property.
Thiabendazole inhibites the mitochondrial helminth-specific enzyme, fumarate reductase, with anthelminthic property.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiabendazole
Forma física Solid
CAS 148-79-8
Color Blanco
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H7N3S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo 2-(4-Thiazolyl)benzimidazole
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (248.45 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES C1(C2=CSC=N2)=NC3=CC=CC=C3N1
Peso molecular (g/mol) 201.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.25
Porcentaje de pureza 98.0%