Learn More
Tiabendazol-d4 (Mayor), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thiabendazole-d4 |
| CAS | 1190007-20-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C10 D4 H3 N3 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4,5,6,7-Tetradeuterio-2-(1,3-thiazol-4-yl)-1H-benzimidazole, 2-(1,3-Thiazol-4-yl)-1H-benzimidazole-4,5,6,7-d4, Thiabendazole-d4, Tiabendazole-d4, Tiabendazole-D4 (benzimidazole-4,5,6,7-D4)','Thiabendazole D4 (benzimidazol 4,5,6,7 D4) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H7N3S/c1-2-4-8-7(3-1)12-10(13-8)9-5-14-6-11-9/h1-6H,(H,12,13)/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c2[nH]c(nc2c1[2H])c3cscn3 |
| Nombre IUPAC | 4-(4,5,6,7-tetradeuterio-1H-benzimidazol-2-il)-1,3-tiazol |
| Peso molecular (g/mol) | 205.272 |
| Mostrar más |