Learn More
Thiabendazole, 98+%, Thermo Scientific™
Fungicide and antihelminthic
37.65€ - 574.00€
| CAS | 148-79-8 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C10H7N3S |
| Peso molecular (g/mol) | 201.247 |
| Número MDL | MFCD00005587 |
| Clave InChI | WJCNZQLZVWNLKY-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | thiabendazole, tiabendazole, mintezol, equizole, tiabendazol, mintesol, omnizole, thibenzole, thiabendazol, bovizole |
| PubChem CID | 5430 |
| ChEBI | CHEBI:45979 |
| Nombre IUPAC | 4-(1H-benzimidazol-2-yl)-1,3-thiazole |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)C3=CSC=N3 |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15402859
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60009.09 |
10g |
42.00€ 37.65€ / 10 g Ahorro 4.35€ 10% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15412859
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60009.22 |
100g |
168.00€ 151.65€ / 100 g Ahorro 16.35€ 9% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15422859
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60009.36 |
500g |
574.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in methanol and dimethyl sulfoxide.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
| C10H7N3S | |
| MFCD00005587 | |
| thiabendazole, tiabendazole, mintezol, equizole, tiabendazol, mintesol, omnizole, thibenzole, thiabendazol, bovizole | |
| CHEBI:45979 | |
| C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)C3=CSC=N3 |
Especificaciones
| Thiabendazole | |
| C10H7N3S | |
| UN3077 | |
| 14,9289 | |
| Soluble in methanol and dimethyl sulfoxide. | |
| C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)C3=CSC=N3 | |
| 201.247 | |
| CHEBI:45979 | |
| ≥98% |
| 148-79-8 | |
| MFCD00005587 | |
| 611403 | |
| thiabendazole, tiabendazole, mintezol, equizole, tiabendazol, mintesol, omnizole, thibenzole, thiabendazol, bovizole | |
| WJCNZQLZVWNLKY-UHFFFAOYSA-N | |
| 4-(1H-benzimidazol-2-yl)-1,3-thiazole | |
| 5430 | |
| 201.25 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 9; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 205-725-8
missing translation for 'rtecsNumber' : DE0700000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Thiabendazole
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P391-Recoger el vertido.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contain: Thiabendazole