Learn More
Thiabendazole, 98+%
Código de producto. 15402859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15402859 10 g 10 g
15412859 100 g 100 g
15422859 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15402859 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60009.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.00€
    37.65€ / 10 g
    Ahorro 4.35€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Fungicide and antihelminthic | CAS: 148-79-8 | C10H7N3S | 201.247 g/mol
Thiabendazole, a metal chelator and helminth-specific fumarate reductase inhibitor, is used primarily as an anthelmintic to control infections by helminth organisms. It is also used to control mold and fungal growth in plants. Also used to treat parasitic infections in humans. It is used clinically to treat threadworm, cutaneous larva migrans, visceral larva migrans, and trichinosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Soluble in methanol and dimethyl sulfoxide.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 148-79-8
Fórmula molecular C10H7N3S
Peso molecular (g/mol) 201.247
Número MDL MFCD00005587
Clave InChI WJCNZQLZVWNLKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiabendazole, tiabendazole, mintezol, equizole, tiabendazol, mintesol, omnizole, thibenzole, thiabendazol, bovizole
PubChem CID 5430
ChEBI CHEBI:45979
Nombre IUPAC 4-(1H-bencimidazol-2-yl)-1,3-tiazol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)C3=CSC=N3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiabendazole
Punto de fusión 304°C to 305°C
Color Blanco
Cantidad 10 g
Número UN UN3077
Beilstein 611403
Índice Merck 14,9289
Información de solubilidad Soluble in methanol and dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.25
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Thiabendazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiabendazole