Learn More
Tiabendazol-5-hidroxi 10 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315280
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Código de producto. Cantidad
30315280 1 mL
1 options
Código de producto. 30315280 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DRELA17450500ME
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiabendazole-5-hydroxy
CAS 948-71-0
Nombres de analitos o componentes Thiabendazole-5-hydroxy
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H7 N3 O S
Concentración 10 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo 1H-Benzimidazol-5-ol, 2-(4-thiazolyl)- (9CI), 5(or 6)-Benzimidazolol, 2-(4-thiazolyl)- (7CI), 5-Benzimidazolol, 2-(4-thiazolyl)- (8CI), 2-(4-Thiazolyl)-1H-benzimidazol-6-ol, 5-Hydroxythiabendazole
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7N3OS/c14-6-1-2-7-8(3-6)13-10(12-7)9-4-15-5-11-9/h1-5,14H,(H,12,13)
Tipo de solución Single Solution
SMILES Oc1ccc2[nH]c(nc2c1)c3cscn3
Nombre IUPAC 2-(1,3-tiazol-4-il)-1H-benzimidazol-5-ol
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 217.25
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.031 g/mol