Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Thiabendazol |
| CAS | 148-79-8 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Fórmula lineal | C10H7N3S |
| Beilstein | 611403 |
| Color | Incolora |
| Punto de fusión | 297°C |
| Sinónimo | 2-(4-Thiazolyl)benzimidazole |
| Peso molecular (g/mol) | 201.25 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?