Learn More
THG1L Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16874294 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16874294 20 μL 20 microlitros
16864294 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16874294 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 152081AP20UL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Rabbit Polyclonal Antibody
Adds a GMP to the 5′-end of tRNA(His) after transcription and RNase P cleavage. This step is essential for proper recognition of the tRNA and for the fidelity of protein synthesis.
Specifica
Antígeno THG1L
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.21 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica THG1L
N.º de referencia del gen Q5M965, Q9CY52, Q9NWX6
Alias de gen ICF45, IHG-1, THG1L
Símbolos de los genes THG1L
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno THG1L Fusion Protein Ag7361
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 303067, 54974, 66628
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.