Learn More
ιÁcido theta-dihidroxi-3-pentil-2-oxiranoundecanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iota,theta-Dihydroxy-3-pentyl-2-oxiraneundecanoic Acid |
| CAS | 127105-40-2 |
| Fórmula molecular | C18 H34 O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 9,10-Dihydroxy-11-(3-pentyloxiran-2-yl)undecanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H34O5/c1-2-3-7-11-16-17(23-16)13-15(20)14(19)10-8-5-4-6-9-12-18(21)22/h14-17,19-20H,2-13H2,1H3,(H,21,22) |
| SMILES | CCCCCC1OC1CC(O)C(O)CCCCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 9,10-dihidroxi-11-(3-pentiloxiran-2-il)undecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 330.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.241 |