Learn More
theta-cipermetrina, TRC
Código de producto. 30008536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008536 100 mg 100 miligramos
30003323 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008536 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC989525100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71697-59-1
Fórmula molecular C22 H19 Cl2 N O3
Peso molecular (g/mol) 416.3
Sinónimo Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, [1α(S*),3β]-(±)-, NRDC 159, Theta-cypermethrin, Transmix
Nombre IUPAC [(R)-ciano-(3-fenoxifenil)metilo] (1S,3R)-3-(2,2-dicloroetil)-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxilato
SMILES CC1(C)[C@@H](C=C(Cl)Cl)[C@@H]1C(=O)O[C@@H](C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material theta-Cypermethrin
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H19Cl2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/t17-,18-,20+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.0742
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.