Learn More
Lauda™ Líquido de termostatización
Código de producto. 13217949
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 l
Tamaño de la unidad:
20 litros
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
13217949 20 l 20 litros
1 options
Código de producto. 13217949 Proveedor Lauda™ N.º de proveedor LZB 316
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Especificaciones
Capacidad (métrico) 20 l
Intervalo de temperatura De -20 °C a +180 °C
Tipo Líquido de termostatización
Cantidad 20 L
Temperatura máxima (métrico) 180 °C