Learn More
SI Analytics™ Baño termostático
Código de producto. 11964709 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Líquido opaco o translúcido
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) Tamaño de la unidad
11964709 Líquido opaco o translúcido cada uno
1 options
Código de producto. 11964709 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285418526
En stock
El baño termostático SI Analytics™ cuenta con un recipiente de vidrio acrílico que puede contener hasta dos puntos de medición.
  • Baño termostático con paneles de vidrio
  • Temperatura de trabajo de 10 °C a 60 °C
  • Recipiente de vidrio acrílico para un máximo de dos puntos de medición
  • Calentador con control Pt100-PID
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Termostato de inmersión
Para utilizar con (aplicación) Líquido opaco o translúcido
Modelo CT 72/P
Temperatura máxima (métrico) 60 °C
Requisitos eléctricos 230 V
Tensión 230 V