Learn More
Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Estándar
Código de producto. 17663585
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensions (LxWxH):
20 x 17,2 x 18,2 cm (10,5 x 7,5 x 1,25 pulg)
20 x 17,2 x 18,2 cm (6,5 x 5,5 x 1 pulg)
5,5 x 3,5 x 0,75 in
6 x 5,5 x 1 in
8 x 5,5 x 1,25 in
Peso (imperial):
6 oz
12 oz
16 oz
20 oz
48 oz
Material:
Película de polietileno
Polietileno
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 36
paquete de 48
paquete de 768
paquete de 96
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensions (LxWxH) Peso (imperial) Material Tamaño de la unidad
17663585 8 x 5,5 x 1,25 in 20 oz Polietileno paquete de 24
12201382 6 x 5,5 x 1 in 12 oz Polietileno paquete de 48
13089332 6 x 5,5 x 1 in 12 oz Polietileno paquete de 48
13099332 20 x 17,2 x 18,2 cm (6,5 x 5,5 x 1 pulg) 16 oz Película de polietileno paquete de 36
16383356 8 x 5,5 x 1,25 in 20 oz Polietileno paquete de 768
13029342 20 x 17,2 x 18,2 cm (10,5 x 7,5 x 1,25 pulg) 48 oz Película de polietileno paquete de 12
12201362 5,5 x 3,5 x 0,75 in 6 oz Película de polietileno paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17663585 Proveedor Sonoco™ N.º de proveedor PP20IN24BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.78€
    53.48€ / paquete de 24
    Ahorro 50.30€
    48% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Los refrigerantes PolarPack proporcionan soluciones térmicas para los paquetes muy sensibles a la temperatura durante el tránsito. Nuestros refrigerantes, disponibles en un amplio abanico de estilos y en una gran variedad de tamaños, se han diseñado para proporcionar una fiable protección térmica para numerosos productos y paquetes sensibles a los cambios de temperatura.
  • Soluciones térmicas para paquetes muy sensibles a la temperatura durante el tránsito
  • El gel cambiará de fase a 0 °C
  • Acondicione el refrigerante en el congelador antes de los envíos
  • Refrigeración para el transporte de alimentos, productos farmacéuticos y médicos.
  • Para envíos congelados o refrigerados
  • Alternativa al hielo húmedo
  • Cantidad: Paquete de 768 piezas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 768/Pk.
Peso (imperial) 20 oz
Dimensions (LxWxH) 8 x 5,5 x 1,25 in
Material Polietileno
Punto de congelación 0 °C
Para utilizar con (aplicación) Para el envío de paquetes con valores críticos de temperatura durante el tránsito