Learn More
Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Estándar
Código de producto. 13089332
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensions (LxWxH):
20 x 17,2 x 18,2 cm (10,5 x 7,5 x 1,25 pulg)
20 x 17,2 x 18,2 cm (6,5 x 5,5 x 1 pulg)
5,5 x 3,5 x 0,75 in
6 x 5,5 x 1 in
8 x 5,5 x 1,25 in
Peso (imperial):
6 oz
12 oz
16 oz
20 oz
48 oz
Material:
Película de polietileno
Polietileno
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 36
paquete de 48
paquete de 768
paquete de 96
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensions (LxWxH) Peso (imperial) Material Tamaño de la unidad
13089332 6 x 5,5 x 1 in 12 oz Polietileno paquete de 48
12201382 6 x 5,5 x 1 in 12 oz Polietileno paquete de 48
13099332 20 x 17,2 x 18,2 cm (6,5 x 5,5 x 1 pulg) 16 oz Película de polietileno paquete de 36
17663585 8 x 5,5 x 1,25 in 20 oz Polietileno paquete de 24
16383356 8 x 5,5 x 1,25 in 20 oz Polietileno paquete de 768
13029342 20 x 17,2 x 18,2 cm (10,5 x 7,5 x 1,25 pulg) 48 oz Película de polietileno paquete de 12
12201362 5,5 x 3,5 x 0,75 in 6 oz Película de polietileno paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 13089332 Supplier Sonoco™ Supplier No. PP12
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Los refrigerantes PolarPack proporcionan soluciones térmicas para los paquetes muy sensibles a la temperatura durante el tránsito. Nuestros refrigerantes, disponibles en un amplio abanico de estilos y en una gran variedad de tamaños, se han diseñado para proporcionar una fiable protección térmica para numerosos productos y paquetes sensibles a los cambios de temperatura.
  • Soluciones térmicas para paquetes muy sensibles a la temperatura durante el tránsito
  • El gel cambiará de fase a 0 °C.
  • Acondicione el refrigerante en el congelador antes del envío.
  • Refrigeración para el transporte de alimentos, productos farmacéuticos y médicos. 
  • Para envíos congelados o refrigerados.
  • Alternativa al hielo húmedo.
  • Disponibles en varios tamaños.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Peso (imperial) 12 oz
Dimensions (LxWxH) 6 x 5,5 x 1 in
Material Polietileno
Punto de congelación 0 °C
Para utilizar con (aplicación) Para el envío de paquetes con valores críticos de temperatura durante el tránsito