Learn More
Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Ladrillos de espuma
Código de producto. 13059342
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensions (LxWxH):
20.9 x 20.3 x 1.9 cm (8.25 x 10 x 0.75 pulg)
Peso (imperial):
18 oz
Peso (métrico):
0.72 kg
Tamaño de la unidad:
paquete de 28
Código de producto. Dimensions (LxWxH) Peso (imperial) Peso (métrico) Tamaño de la unidad
13059342 20.9 x 20.3 x 1.9 cm (8.25 x 10 x 0.75 pulg) 18 oz 0.72 kg paquete de 28
1 options
Código de producto. 13059342 Proveedor Sonoco™ N.º de proveedor FPP18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.04€
    44.78€ / paquete de 28
    Ahorro 31.26€
    41% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 05-02-2027
Los ladrillos refrigerantes están sellados al vacío para lograr un peso y una forma uniformes. Estos ladrillos de espuma semirrígidas nunca cambian de forma durante la congelación, la descongelación o el transporte, lo que permite un contacto de superficie superior para un control de temperatura más constante.
  • Proporcionar refrigeración para el transporte de alimentos, productos farmacéuticos y productos médicos.
  • El gel cambiará de fase a 0 °C.
  • PolarPack Los ladrillos de espuma mantienen las configuraciones de embalaje designadas durante todo el viaje.
  • Para envíos congelados o refrigerados.
  • Alternativa al hielo húmedo.
  • Disponibles en varios tamaños.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Cantidad 28/caja
    Anchura exterior (métrico) 14 cm
    Longitud (imperial) exterior 8,25 in
    Anchura exterior (imperial) 5,5 in
    Longitud (métrico) exterior 20.9 cm
    Altura exterior (imperial) 0,75 in
    Tipo Paquete de hielo refrigerante
    Altura exterior (métrico) 1.9 cm
    Peso (imperial) 18 oz
    Peso (métrico) 0.72 kg
    Dimensions (LxWxH) 20.9 x 20.3 x 1.9 cm (8.25 x 10 x 0.75 pulg)
    Punto de congelación 0 °C (32 °F)