Learn More
Sonoco™ ThermoSafe Envíos de tubos de muestras LabMailer
Código de producto. 17808703
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
7, 10, 15 o 25 mL
Cantidad:
5 tubos
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Capacidad Cantidad Tamaño de la unidad
17808703 7, 10, 15 o 25 mL 5 tubos paquete de 100
1 options
Código de producto. 17808703 Proveedor Sonoco™ N.º de proveedor 409
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Los sobres de espuma de poliestireno que absorben los impactos aceptan tubos de muestra con tapas de goma o de rosca.
  • El conjunto de dos piezas con cierres a presión mantiene el contenido en su lugar
  • Ideal para enviar por correo o transportar muestras de sangre, orina u otras muestras de laboratorio no peligrosas.
†Incluye área ranurada para hasta cuatro diapositivas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 tubos
Aplicaciones Ideal para enviar por correo o transportar muestras de sangre, orina u otras muestras de laboratorio no peligrosas.
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 7,875 x 5,125 x 1,5 in.
Anchura (métrico) interior 16 mm
Diámetro interior (métrico) 170 mm
Descripción Envío solo de espuma. Debe adquirir la funda de envío modelo 410, con capacidad para 5 tubos.
Capacidad 7, 10, 15 o 25 mL
Material Espuma de poliestireno