Learn More
Sonoco™ Cajas de envío pequeñas ThermoSafe LabMailer, caja de envío pequeña modelo 440
Descripción
Two-piece polystyrene mailer with 1 in. thick (25mm) insulated walls
- Cubierta y cuerpo de bloqueo con hendiduras para cinta para un sellado adecuado
- El paquete reutilizable de material de cambio de fase U-tek™ se ajusta perfectamente en la mitad superior para mayor protección de la temperatura (véase Mfr. n.º 418)
- Almacena y entrega de forma segura productos farmacéuticos, muestras, sueros, vacunas, órganos y paquetes de cultivo.
Ideal para transportar artículos frágiles como viales, tubos y frascos.
Información de órdenes
Outside: 8L x 6W x 5.25 in.H (20 x 15.2 x 13.3cm); Inside: 5.88L x 4.63W x 3 in.D (15 x 11.1 x 7.6cm); Weight empty: 2.63 oz. (74g)
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 x modelo 440 |
| Incluye | Incluye cajas de envío de laboratorio aislantes para viales, tubos, frascos y matraces de tejido con superficie de crecimiento de 75 cm2 |
| Aplicaciones | Conserva y entrega productos farmacéuticos, muestras, sueros, vacunas, órganos y paquetes de cultivo. |
| Tipo | Caja de envío de dos piezas |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 20 x 17,2 x 18,2 cm (8 x 6,5 x 5,125 pulg) |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 20 x 17,2 x 18,2 cm (5,87 x 4,37 x 3 pulg) |
| Descripción | Viales, tubos, frascos pequeños, matraces de tejido.Se puede utilizar con una almohadilla de espuma flexible del modelo 441 |
| Material | Poliestireno |