Learn More
Sonoco™ Cofres de almacenamiento y transporte aislados ThermoSafe
Código de producto. 15964200
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
23 x 22 x 20,75 in
28,12 x 19,12 x 25,25 in
Tipo:
Cofres de almacenamiento y transporte
Diseñar:
Sin asas
Tipo de tapón:
Con bisagras
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tipo Diseñar Tipo de tapón unitSize
15964200 23 x 22 x 20,75 in Cofres de almacenamiento y transporte Sin asas Con bisagras cada uno
17888703 28,12 x 19,12 x 25,25 in Cofres de almacenamiento y transporte Sin asas Con bisagras cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15964200 Proveedor Sonoco™ N.º de proveedor 303
Los contenedores de almacenamiento de hielo seco brindan mantenimiento móvil, no eléctrico y a baja temperatura para una amplia variedad de aplicaciones de laboratorio y de campo. Ideal para almacenamiento de hielo seco o húmedo, almacenamiento en caliente o recolección en campo.
Ideal para almacenamiento de hielo seco y húmedo, almacenamiento en caliente y congelado a corto plazo.
  • Unidades de caja dura que proporcionan un almacenamiento de bajo coste. Las unidades requieren poco mantenimiento y son fáciles de limpiar.
  • Disponible en diferentes tamaños para diferentes duraciones.
  • Las plataformas con ruedas se venden por separado.
  • Uso a largo plazo, todos los componentes pueden ser reemplazables.
  • Las unidades deben llenarse, o se deben agregar balastros de madera a la unidad, para un tiempo de mantenimiento medio máximo.
Información de órdenes
Carritos no incluidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Altura (métrico) 52,70 cm
Altura (imperial) 20,75 in
Longitud (métrico) 58,42 cm
Longitud (imperial) 23 in
Anchura (métrico) 55,88 cm
Anchura (imperial) 22 in
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 23 x 22 x 20,75 in
Tipo de tapón Con bisagras
Capacidad (imperial) 2,7 pies cúb.
Para utilizar con (equipo) Plataformas con ruedas de aluminio Sonoco™ ThermoSafe (cat. Fisher 11-676-24)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para almacenamiento de hielo seco y húmedo,almacenamiento congelado a corto plazo y en caliente
Peso (imperial) 34 lb
Diseñar Sin asas
Material Polietileno
Tipo Cofres de almacenamiento y transporte