Learn More
Sonoco™ ThermoSafe Contenedores y refrigeradores de cartón corrugado con aislamiento de EPS (pequeños)
Descripción
- Tamaños que varían de 6 a 10,5 in de largo.
- También disponible en ThermoSafe Contenedores y refrigeradores de EPS con aislamiento de cartón corrugado - Medianos (11 a 17 in de largo)
- También disponible en ThermoSafe Contenedores y refrigeradores de EPS con aislamiento de cartón corrugado - Grandes (19 a 24 in de largo)
- cartón corrugado de prueba de 200 lb
- Excelente sublimación de hielo seco, el uso promedio de hielo seco en unidades de pared de 1-1/2 in de espesor es de 5 libras durante 24 horas y de 3 a 4 libras después de eso.
- Los contenedores de pared estándar de 1-1/2 in son ideales para envíos refrigerados durante 24 a 48 horas.
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 9 x 7,5 x 8 in |
| Grosor de la pared (imperial) | 1,5 in |
| Material | Poliestireno expandido |
| Cantidad | 24 por caja |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 6,25 x 4,25 x 5,5 in |