Learn More
Thermo Scientific™ ThermoPrime Taq DNA Polymerase, with 10X buffer and separate vial of 25 mM MgCl2
Código de producto. 11727227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2500 unidades
Tamaño de la unidad:
2500 unidades
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11727227 2500 unidades 2500 unidades
1 options
Código de producto. 11727227 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB0301B
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Para aplicaciones de PCR que requieren un mayor rendimiento y sensibilidad, estos kits mezclas maestras y de PCR están optimizados para producir grandes cantidades de producto de PCR.
Las Thermo Scientific™ ThermoPrime están optimizadas para aplicaciones de PCR que requieren un mayor rendimiento y sensibilidad, para producir grandes cantidades de productos de PCR.
ADN polimerasa ThermoPrime Taq es una ADN polimerasa termoestable recombinante de 94 kDa obtenida por la expresión de alto nivel del gen de la ADN polimerasa Taq en E. coli. Un componente de tampón patentado protege ThermoPrime durante los pasos de alta temperatura, garantizando un rendimiento óptimo durante toda la reacción, lo que aumenta el rendimiento de la PCR. El práctico formato Mater Mix también está disponible para facilitar la configuración de la reacción.
Aspectos destacados:
  • Mejora de la estabilidad enzimática para aumentar el rendimiento
  • El sistema de tampón avanzado minimiza los pasos de optimización de PCR
  • Los prácticos formatos Master Mix ahorran tiempo y reducen el riesgo de contaminación de la muestra durante la configuración del ensayo
Recomendada para:
Amplificación de fragmentos de hasta 5 kb; PCR de rutina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10X
Contenido y almacenamiento Contiene:
• Polimerasa de ADN ThermoPrime Taq 10 X 50 μl (5 u/μl)
• 10 tampones de reacción de 10 x 1,5 ml IV
• 25 10 x 1,5 ml mM MgCl2
Almacenar a -20 °C.
GC-Rich PCR Performance Bajo
Polimerasa ADN polimerasa ThermoPrime Taq
Velocidad de reacción Estándar
Tipo de producto ADN polimerasa
Cantidad 2500 unidades
Condiciones de envío Wet or Dry Ice
Para utilizar con (aplicación) Standard PCR
Fidelidad (frente a Taq) 1 X
Inicio en caliente No
N.º de reacciones 4000 reacciones
Sobrante 3'-A
Formato de reacción Componentes separados
Material de partida ADN