Learn More
Cole-Parmer Tubos de vulcanizado termoplástico (TPV) de grado farmacéutico
Código de producto. 30054338 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1,9 cm (1 x 16 in)
1,9 cm (1 x 4 in)
1,9 cm (3 x 16 in)
1/2 in
1/8 in.
3/8 in
Diámetro exterior (imperial):
(7/16 in)
1,9 cm (3 x 16 in)
1,9 cm (3 x 4 in)
1,9 cm (5 x 8 in)
1/2 in
1/4 in.
3/8 in
5/16 in
Tamaño de la unidad:
15 metros
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) Tamaño de la unidad
30054338 1,9 cm (3 x 16 in) (7/16 in) 15 metros
30053527 1/2 in 1,9 cm (3 x 4 in) 15 metros
30053912 1,9 cm (1 x 4 in) 1/2 in 15 metros
30054171 1,9 cm (1 x 16 in) 1,9 cm (3 x 16 in) 15 metros
30053517 1,9 cm (1 x 4 in) (7/16 in) 15 metros
30053451 1,9 cm (1 x 4 in) 3/8 in 15 metros
30053658 1,9 cm (3 x 16 in) 5/16 in 15 metros
30054210 1/8 in. 1/4 in. 15 metros
30053991 3/8 in 1,9 cm (5 x 8 in) 15 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 30054338 Proveedor Cole-Parmer N.º de proveedor 5011987
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Ofrece gran resistencia química y a las torceduras para un excelente rendimiento de la bomba.
Los tubos termoplásticos biocompatibles ofrecen una buena resistencia química. No contiene BPA, ftalatos, PVC ni peroxidos de titanio. Esterilizar mediante autoclave, irradiación gamma y esterilizantes químicos. Cumple con los EE. UU. Farmacopea 43, Formulario Nacional 38 (USP ), Capítulo General 88 Clase VI, Ensayos de reactividad biológica, In Vivo (2020). Ideal para aplicaciones de uso general, de laboratorio y de un solo uso. Soporte técnico gratuito disponible para ayudar con la selección de tubos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA; Sin ftalatos; USP; RoHS
Diámetro interior (imperial) 1,9 cm (3 x 16 in)
Diámetro exterior (imperial) (7/16 in)
Longitud global (imperial) 50 ft.