Learn More
- Home
- Products
- Tubos
- Tubos de silicona y caucho
- Cole-Parmer Tubos de elastómero termoplástico (TPE)
Cole-Parmer Tubos de elastómero termoplástico (TPE)
Código de producto. 30053953 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1,9 cm (1 x 16 in)
1,9 cm (1 x 32 in)
1,9 cm (1 x 4 in)
1,9 cm (1 x 8 in)
1,9 cm (3 x 16 in)
1/2 in
1/4 in
1/8 in.
1 in
3/16 in
3/32 in
3/4 in
3/8 in
5/16 in
5/16 in
5/8 in
Diámetro exterior (imperial):
(7/16 in)
1,9 cm (1 x 4 in)
1,9 cm (1 x 8 in)
1,9 cm (3 x 16 in)
1,9 cm (3 x 4 in)
1,9 cm (5 x 8 in)
1,9 cm (9 x 16 in)
1-1/4 in
1/2 in
1/2 in
1 in
3/32 in
3/8 in
3/8 in
5/16 in
5/32 pulg
7/16 in.
7/16 in
7/32 pulg
7/8 in
Tamaño de la unidad:
15 metros
24 product options available for selection
| Código de producto. | Diámetro interior (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 30053953 | 5/16 in | 7/16 in. | 15 metros |
| 30054322 | 1/2 in | 1,9 cm (3 x 4 in) | 15 metros |
| 30053061 | 1,9 cm (1 x 16 in) | 1,9 cm (1 x 8 in) | 15 metros |
| 30054035 | 3/32 in | 7/32 pulg | 15 metros |
| 30053555 | 3/4 in | 1 in | 15 metros |
| 30054199 | 1,9 cm (1 x 8 in) | 1,9 cm (3 x 16 in) | 15 metros |
| 30053882 | 1,9 cm (1 x 4 in) | 3/8 in | 15 metros |
| 30053623 | 3/32 in | 5/32 pulg | 15 metros |
| 30053690 | 3/8 in | 1/2 in | 15 metros |
| 30053210 | 1/8 in. | 1,9 cm (1 x 4 in) | 15 metros |
| 30053893 | 1,9 cm (1 x 4 in) | (7/16 in) | 15 metros |
| 30054004 | 3/8 in | 1,9 cm (5 x 8 in) | 15 metros |
| 30053446 | 1,9 cm (1 x 32 in) | 3/32 in | 15 metros |
| 30053382 | 1,9 cm (3 x 16 in) | 5/16 in | 15 metros |
| 30053920 | 3/16 in | 3/8 in | 15 metros |
| 30053435 | 1,9 cm (1 x 16 in) | 1,9 cm (3 x 16 in) | 15 metros |
| 30053579 | 5/8 in | 7/8 in | 15 metros |
| 30054113 | 3/16 in | 7/16 in | 15 metros |
| 30054236 | 5/16 in | 1/2 in | 15 metros |
| 30054138 | 1/4 in | 1/2 in | 15 metros |
| 30053316 | 3/8 in | 1,9 cm (9 x 16 in) | 15 metros |
| 30053060 | 1,9 cm (3 x 16 in) | 1,9 cm (1 x 4 in) | 15 metros |
| 30054010 | 3/4 in | 7/8 in | 15 metros |
| 30053198 | 1 in | 1-1/4 in | 15 metros |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
30053953
Proveedor
Cole-Parmer
N.º de proveedor
5011613
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Ideal para aplicaciones de uso general, de laboratorio y de un solo uso. Soporte técnico de aplicaciones gratuito disponible para ayudarle con la selección de tubos. E pulg., excelente para uso en aplicaciones de bombas peristálticas. Gran alternativa a los tubos de silicona. No contiene PVC, DEHP, ftalatos ni otros plastificantes. E ultrabaja, manejables y lixiviables. Baja permeabilidad al gas y al oxígeno. Material de baja unión a proteínas y apirógeno. Soldable térmicamente. USP Clase VI, USP 661, compatible con RoHS y probado por BPOG
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ADCF;FDA;Sin DEHP;Sin ftalatos;RoHS;USP |
| Diámetro interior (imperial) | 5/16 in |
| Material | Elastómero termoplástico (TPE) |
| Diámetro exterior (imperial) | 7/16 in. |
| Longitud global (imperial) | 50 ft. |
| Longitud global (métrico) | 50 ft. |
| Método de esterilización | Irradiación de haz de electrones/gamma entre 25 y 45 kGy |
| Color | Transparente |